Få mere at vide
Trichlorethylen, 98%
Artikelnummer. 11363536
Skift visning
Mængde:
2500 mL
Pakningsstørrelse:
2.5 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11363536 2500 mL 2.5 L
1 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11363536 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14474.0F
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 79-01-6 | C2HCl3 | 131,38 g/mol
Trichlorethylen bruges som rengøringsmiddel i hjemmet, sammen med trichlorethan bruges det i de fleste skrivemaskinekorrektionsvæsker. Det bruges også i uldstofsskrubbning som ekstraktor for krydderioleoresiner. Mellemprodukt i produktionen af pentachlorethan
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Trichloroethylene is used as household cleaner, with trichloroethane it is used in most typewriter correction fluid. It is also used in wool-fabric scouring, as extractant for spice oleoresins. Intermediate in the production of pentachloroethane
Solubility
Soluble in water (1g/L at 20°C).
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Containers which are opened must be carefully resealed and kept upright to prevent leakage. Light Sensitive to light. Handle and store under inert gas. Incompatible with bases and oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79-01-6
Molekylær formel C2HCl3
Molekylvægt (g/mol) 131.38
MDL nummer MFCD00000838
InChI nøgle XSTXAVWGXDQKEL-UHFFFAOYSA-N
Synonym trichloroethylene, trichloroethene, ethene, trichloro, trilene, trichlorethylene, ethinyl trichloride, ethylene trichloride, acetylene trichloride, chlorilen, narcogen
PubChem CID 6575
ChEBI CHEBI:16602
IUPAC navn 1,1,2-trichloroethene
SMIL C(=C(Cl)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trichloroethylene
Smeltepunkt -85°C
Tæthed 1.46
Kogepunkt 87°C
Lugt Chloroform-like
Brydningsindeks 1.476
Mængde 2500 mL
FN nummer UN1710
Beilstein 1736782
Merck Index 14,9639
Opløselighedsinformation Soluble in water (1g/L at 20°C).
Formel vægt 131.39
Procent renhed 98%