Få mere at vide
Alfa Aesar™ Trichloroacrylic acid, 98%
Artikelnummer. 11443920
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11443920 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 11443920 Leverandør Alfa Aesar™ Leverandørnr. A12299.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trichloroacrylic acid
CAS 2257-35-4
Smeltepunkt 72°C to 74°C
Molekylær formel C3HCl3O2
MDL nummer MFCD00015455
Mængde 1 g
FN nummer UN3261
Beilstein 1754536
Synonym trichloroacrylic acid, 2,3,3-trichloroacrylic acid, trichloroprop-2-enoic acid, perchlorovinylic acid, trichlor-acrylsaure, 2-propenoic acid, 2,3,3-trichloro, acmc-1cs6k
InChI nøgle WMUBNWIGNSIRDH-UHFFFAOYSA-N
SMIL C(=C(Cl)Cl)(C(=O)O)Cl
IUPAC navn 2,3,3-trichloroprop-2-enoic acid
Molekylvægt (g/mol) 175.389
PubChem CID 16742
Formel vægt 175.4
Procent renhed 98%