Få mere at vide
Trichloroacetyl Isocyanat, TRC
Artikelnummer. 30456235
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30456235 1 g
1 options
Artikelnummer. 30456235 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT7739051G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Trichloroacetyl Isocyanate
CAS 3019-71-4
Molekylær formel C3Cl3NO2
Mængde 1 g
Synonym 2,2,2-Trichloro-acetyl Isocyanate, Trichloro-acetic Acid Anhydride with Isocyanic Acid, Trichloro-acetyl Isocyanate, Isocyanic Acid Anhydride with Trichloroacetic Acid, 2,2,2-Trichloroacetyl Isocyanate, Trichloroacetyl Isocyanate, alpha,alpha,alpha-Trichloroacetyl Isocyanate
InChI formel InChI=1S/C3Cl3NO2/c4-3(5,6)2(9)7-1-8
SMIL ClC(Cl)(Cl)C(=O)N=C=O
IUPAC navn 2,2,2-trichloroacetyl isocyanat
Molekylvægt (g/mol) 188.4
Formel vægt 186.8995