Få mere at vide
Trichloroacetyl isocyanate, NMR grade
Artikelnummer. p-203308 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
Artikelnummer. 10678314
Brand: Thermo Scientific Acros 202900020
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 3019-71-4 | C3Cl3NO2 | 188.39 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3019-71-4
Molekylær formel C3Cl3NO2
Molekylvægt (g/mol) 188.39
MDL nummer MFCD00002033
InChI nøgle GRNOZCCBOFGDCL-UHFFFAOYSA-N
Synonym trichloroacetyl isocyanate, acetyl isocyanate, trichloro, trichloroacetylisocyanate, isocyanic acid trichloroacetyl ester, unii-qxv1p5j6jl, qxv1p5j6jl, acetyl isocyanate, 2,2,2-trichloro, 2,2,2-trichloroethanecarbonyl isocyanate, trichloroethanecarbonyl isocyanate, trichloroacetyl isocyanate, nmr grade
PubChem CID 76400
IUPAC navn 2,2,2-trichloracetylisocyanat
SMIL ClC(Cl)(Cl)C(=O)N=C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trichloroacetyl isocyanate
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.5900g/mL
Kogepunkt 80.0°C to 85.0°C (20.0 mmHg)
Flammepunkt 65°C
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Lineær formel CCl3CONCO
Brydningsindeks 1.4799 to 1.4819
Mængde 2 g
Fieser 02,425; 07,382
Specifik vægtfylde 1.59
Opløselighedsinformation Solubility in water: decomposes
Formel vægt 188.4
Procent renhed ≥97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis