Få mere at vide
Trichloroacetyl isocyanat, NMR-kvalitet
Artikelnummer. 13498458 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
13498458 50 g Glasflaske 50g
10678314 2 g Glasflaske 2g
10636232 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13498458 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 202900500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2795.00 DKK
    2709.00 DKK / 50g
    Spare 86.00 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 3019-71-4 | C3Cl3NO2 | 188,39 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3019-71-4
Molekylær formel C3Cl3NO2
Molekylvægt (g/mol) 188.39
MDL nummer MFCD00002033
InChI nøgle GRNOZCCBOFGDCL-UHFFFAOYSA-N
Synonym trichloroacetyl isocyanate, acetyl isocyanate, trichloro, trichloroacetylisocyanate, isocyanic acid trichloroacetyl ester, unii-qxv1p5j6jl, qxv1p5j6jl, acetyl isocyanate, 2,2,2-trichloro, 2,2,2-trichloroethanecarbonyl isocyanate, trichloroethanecarbonyl isocyanate, trichloroacetyl isocyanate, nmr grade
PubChem CID 76400
IUPAC navn 2,2,2-trichloracetylisocyanat
SMIL ClC(Cl)(Cl)C(=O)N=C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trichloroacetyl isocyanate
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.5900g/mL
Kogepunkt 80,0 °C til 85,0 °C (20,0 mmHg)
Flammepunkt 65 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Lineær formel CCl3CONCO
Brydningsindeks 1,4799 til 1,4819
Mængde 50 g
Fieser 02,425; 07,382
Specifik vægtfylde 1.59
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: nedbrydes
Formel vægt 188.4
Procent renhed ≥97%
Fysisk form Væske