Få mere at vide
Trichloroacetyl isocyanat, 97%
Beschreibung
Trichloracetylisocyanat bruges som et in-situ derivatiseringsreagens til karakterisering af alkoholer, glycoler, phenoler og aminer ved kernemagnetisk resonans. Det bruges også i anion kemisk ionisering massespektrometri og i katalytisk one-pot dehydrativ glycosylering af 1-hydroxy kulhydrat. Yderligere tjener det som et reagens til omdannelse af alkoholer til carbamater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Trichloracetylisocyanat bruges som et in-situ derivatiseringsreagens til karakterisering af alkoholer, glycoler, phenoler og aminer ved kernemagnetisk resonans. Det bruges også i anion kemisk ionisering massespektrometri og i katalytisk one-pot dehydrativ glycosylering af 1-hydroxy kulhydrat. Yderligere tjener det som et reagens til omdannelse af alkoholer til carbamater.
Opløselighed Blandbar med
dichlormethan, ether, terahydrofuran og protiske opløsningsmidler.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med syrer og stærke oxidationsmidler.
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | Trichloroacetyl isocyanate |
| Tæthed | 1.585 |
| Kogepunkt | 58 °C til 60 °C (20 mmHg) |
| Flammepunkt | 65 °C (149 °F) |
| Lugt | Acrid |
| Brydningsindeks | 1.48 |
| Mængde | 50 g |
| FN nummer | UN2927 |
| Beilstein | 971201 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Mehr anzeigen |