Få mere at vide
Trichloroacetyl isocyanat, 97%
Artikelnummer. 11332715
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11332715 2 g 2g
11342715 10 g 10g
11359953 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11332715 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L00226.04
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-10-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 3019-71-4 | C3Cl3NO2 | 188,39 g/mol
Trichloracetylisocyanat bruges som et in-situ derivatiseringsreagens til karakterisering af alkoholer, glycoler, phenoler og aminer ved kernemagnetisk resonans. Det bruges også i anion kemisk ionisering massespektrometri og i katalytisk one-pot dehydrativ glycosylering af 1-hydroxy kulhydrat. Yderligere tjener det som et reagens til omdannelse af alkoholer til carbamater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Trichloracetylisocyanat bruges som et in-situ derivatiseringsreagens til karakterisering af alkoholer, glycoler, phenoler og aminer ved kernemagnetisk resonans. Det bruges også i anion kemisk ionisering massespektrometri og i katalytisk one-pot dehydrativ glycosylering af 1-hydroxy kulhydrat. Yderligere tjener det som et reagens til omdannelse af alkoholer til carbamater.
Opløselighed Blandbar med
dichlormethan, ether, terahydrofuran og protiske opløsningsmidler.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med syrer og stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3019-71-4
Molekylær formel C3Cl3NO2
Molekylvægt (g/mol) 188.39
MDL nummer MFCD00002033
InChI nøgle GRNOZCCBOFGDCL-UHFFFAOYSA-N
Synonym trichloroacetyl isocyanate, acetyl isocyanate, trichloro, trichloroacetylisocyanate, isocyanic acid trichloroacetyl ester, unii-qxv1p5j6jl, qxv1p5j6jl, acetyl isocyanate, 2,2,2-trichloro, 2,2,2-trichloroethanecarbonyl isocyanate, trichloroethanecarbonyl isocyanate, trichloroacetyl isocyanate, nmr grade
PubChem CID 76400
SMIL ClC(Cl)(Cl)C(=O)N=C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trichloroacetyl isocyanate
Tæthed 1.585
Kogepunkt 58 °C til 60 °C (20 mmHg)
Flammepunkt 65 °C (149 °F)
Lugt Acrid
Brydningsindeks 1.48
Mængde 2 g
FN nummer UN2927
Beilstein 971201
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Blandet med dichloromethan, ether, terahydrofuran og protiske opløsningsmidler.
IUPAC navn trichlorethancarbonylisocyanat
Formel vægt 188.4
Procent renhed 97%