missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Trichloroacetyl Chloride, Sigma-Aldrich™

Artikelnummer. 15899620
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mL
250 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15899620 250 mL
15889620 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15899620 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8083910250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

For synthesis

for synthesis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 76-02-8

Tekniske data

Smeltepunkt -57°C
Tæthed 1.62 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 132°C/1013 hPa (decomposition)
MDL nummer MFCD00000792
Mængde 250 mL
Synonym Trichloroacetyl chloride, Trichloroacetic acid chloride, Trichloroacetyl chloride
Molekylvægt (g/mol) 181.83
Grad Research
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.