Få mere at vide
Trichloracetylchlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7025937
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11450257
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B21675.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 76-02-8 | C2Cl4O | 181.821 g/mol
Trichloracetylchlorid anvendes til fremstilling af dihydro-1H-benzindoler. Det bruges også til syntese af 3-alkylbenzoxazoloner. Det bruges til fremstilling af lægemidler og plantebeskyttelsesmidler. Det bruges til fremstilling af estere og anhydrider af trichloreddikesyre. Det bruges til fremstilling af lægemidler og organisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Trichloracetylchlorid anvendes til fremstilling af dihydro-1H-benzindoler. Det bruges også til syntese af 3-alkylbenzoxazoloner. Det bruges til fremstilling af lægemidler og plantebeskyttelsesmidler. Det bruges til fremstilling af estere og anhydrider af trichloreddikesyre. Det bruges til fremstilling af lægemidler og organisk syntesemellemprodukt.
Opløselighed Reagerer voldsomt
med vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra oxidationsmidler, baser, alkoholer, aminer og vand/fugt. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 76-02-8
Molekylær formel C2Cl4O
Molekylvægt (g/mol) 181.821
MDL nummer MFCD00000792
InChI nøgle PVFOMCVHYWHZJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym trichloroacetyl chloride, superpalite, acetyl chloride, trichloro, trichloroacetochloride, trichloroacetic acid chloride, ccl3cocl, trichloroacetylchloride, unii-9sn86t76y6, ccris 6764, acetyl chloride, 2,2,2-trichloro
PubChem CID 6420
IUPAC navn 2,2,2-trichloracetylchlorid
SMIL C(=O)(C(Cl)(Cl)Cl)Cl
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Trichloroacetyl chloride
Smeltepunkt -146°C
Tæthed 1.629
Kogepunkt 114°C to 116°C
Brydningsindeks 1.47
Mængde 50 g
FN nummer UN2442
Beilstein 774120
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Reacts violently with water.
Formel vægt 181.83
Procent renhed 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trichloroacetyl chloride
Signalwort
  • Fare
Gefahrenkategorie
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Gefahrenhinweis
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
Sicherheitshinweis
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Trichloroacetyl chloride
RUO– Kun brug til forskning
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt