Få mere at vide
Trichloroacetylchlorid, 99%
Artikelnummer. 11460257
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11460257 250 g 250g
11450257 50 g 50g
11440257 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11460257 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21675.30
 Begrænset vare
På lager
CAS: 76-02-8 | C2Cl4O | 181,821 g/mol
Trichloracetylchlorid anvendes til fremstilling af dihydro-1H-benzindoler. Det bruges også til syntese af 3-alkylbenzoxazoloner. Det bruges til fremstilling af lægemidler og plantebeskyttelsesmidler. Det bruges til fremstilling af estere og anhydrider af trichloreddikesyre. Det bruges til fremstilling af lægemidler og organisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Trichloracetylchlorid anvendes til fremstilling af dihydro-1H-benzindoler. Det bruges også til syntese af 3-alkylbenzoxazoloner. Det bruges til fremstilling af lægemidler og plantebeskyttelsesmidler. Det bruges til fremstilling af estere og anhydrider af trichloreddikesyre. Det bruges til fremstilling af lægemidler og organisk syntesemellemprodukt.
Opløselighed Reagerer voldsomt
med vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra oxidationsmidler, baser, alkoholer, aminer og vand/fugt. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 76-02-8
Molekylær formel C2Cl4O
Molekylvægt (g/mol) 181.821
MDL nummer MFCD00000792
InChI nøgle PVFOMCVHYWHZJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym trichloroacetyl chloride, superpalite, acetyl chloride, trichloro, trichloroacetochloride, trichloroacetic acid chloride, ccl3cocl, trichloroacetylchloride, unii-9sn86t76y6, ccris 6764, acetyl chloride, 2,2,2-trichloro
PubChem CID 6420
IUPAC navn 2,2,2-trichloracetylchlorid
SMIL C(=O)(C(Cl)(Cl)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trichloroacetyl chloride
Smeltepunkt -146°C
Tæthed 1.629
Kogepunkt 114°C to 116°C
Brydningsindeks 1.47
Mængde 250 g
FN nummer UN2442
Beilstein 774120
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Reacts violently with water.
Formel vægt 181.83
Procent renhed 99%