Learn More
Trichloracetonitril, TRC
Product Code. 30450527
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 g
Product Code. Mængde
30450527 1 g
1 options
Product Code. 30450527 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCT7739001G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Trichloroacetonitrile
CAS 545-06-2
Renhedsgrad noter GC
Molekylær formel C2 Cl3 N
Mængde 1 g
Synonym Acetonitrile','trichloro- (8CI,9CI), 2,2,2-Trichloroacetonitrile, Cyanotrichloromethane, NSC 66405, Trichloroacetonitrile, Trichlorocyanomethane, Trichloromethyl cyanide, Tritox
InChI formel InChI=1S/C2Cl3N/c3-2(4,5)1-6
SMIL ClC(Cl)(Cl)C#N
IUPAC navn 2,2,2-trichloroacetonitril
Molekylvægt (g/mol) 144.39
Formel vægt 142.9096
Procent renhed >95