missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Trichloroacetonitrile, Sigma-Aldrich™

Artikelnummer. 15894231
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mL
250 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15894231 250 mL
15884231 50 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15894231 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8082220250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

For synthesis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 545-06-2

Tekniske data

Smeltepunkt -44°C
Tæthed 1.44 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 85.7°C/1013 hPa
MDL nummer MFCD00001842
Mængde 250 mL
Synonym Trichloroacetonitrile, Trichloromethylnitrile, Trichloroacetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 144.39
Grad Research
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.