Få mere at vide
Trichloroacetonitril, 98%
Artikelnummer. 11463214
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11463214 250 g 250g
11453214 50 g 50g
11443214 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11463214 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10565.30
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 545-06-2 | C2Cl3N | 144,379 g/mol
Trichloracetonitril er involveret som et reagens i Overman-omlejring, som bruges til at fremstille alylaminer fra allylalkoholer. Det bruges også til at fremstille bistrichloracetimidater fra dioler, der fører til dihyrooxaziner gennem syrekatalyseret ringslutning. Yderligere anvendes det i syntesen af trichloracetimidater ved 1,8-Diazobicyclo[5.4.0]undec-7-en (DBU) katalyseret tilsætning af allylalkoholer. Det finder anvendelse i undersøgelsen af den methoxymethyl-(MOM)-katalyserede aza-Claisen-omlejring.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Trichloracetonitril er involveret som et reagens i Overman-omlejring, som bruges til at fremstille alylaminer ud fra allylalkoholer. Det bruges også til at fremstille bistrichloracetimidater fra dioler, der fører til dihyrooxaziner gennem syrekatalyseret ringslutning. Yderligere anvendes det i syntesen af trichloracetimidater ved 1,8-Diazobicyclo[5.4.0]undec-7-en (DBU) katalyseret tilsætning af allylalkoholer. Det finder anvendelse i undersøgelsen af den methoxymethyl-(MOM)-katalyserede aza-Claisen-omlejring.
Opløselighed Blandbar
med de fleste organiske opløsningsmidler. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Uforeneligt med stærke syrer, stærke baser, stærke oxidationsmidler og stærke reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 545-06-2
Molekylær formel C2Cl3N
Molekylvægt (g/mol) 144.379
MDL nummer MFCD00001842
InChI nøgle DRUIESSIVFYOMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym trichloroacetonitrile, acetonitrile, trichloro, tritox, cyanotrichloromethane, trichloromethyl cyanide, trichloroethanenitrile, trichlouracetonitril, trichlor-acetonitrile, trichloromethylnitrile, nitrile trichloracetique
PubChem CID 11011
ChEBI CHEBI:82541
IUPAC navn 2,2,2-trichloracetonitril
SMIL C(#N)C(Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trichloroacetonitrile
Smeltepunkt °C til 44 °C
Tæthed 1.44 g/mL
Kogepunkt 85 °C til 86 °C
Analyseprocentområde 98%
Lineær formel 3CCN
Brydningsindeks 1.441
Mængde 250 g
FN nummer UN3276
Beilstein 605572
Merck Index 14,9628
Opløselighedsinformation Blandet med de fleste organiske opløsningsmidler. Ublandelig med vand.
Formel vægt 144.39
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trichloroacetonitrile
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Trichloroacetonitrile