Få mere at vide
Trichloroacetonitril, 98%
Beskrivelse
Trichloracetonitril er involveret som et reagens i Overman-omlejring, som bruges til at fremstille alylaminer fra allylalkoholer. Det bruges også til at fremstille bistrichloracetimidater fra dioler, der fører til dihyrooxaziner gennem syrekatalyseret ringslutning. Yderligere anvendes det i syntesen af trichloracetimidater ved 1,8-Diazobicyclo[5.4.0]undec-7-en (DBU) katalyseret tilsætning af allylalkoholer. Det finder anvendelse i undersøgelsen af den methoxymethyl-(MOM)-katalyserede aza-Claisen-omlejring.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Trichloracetonitril er involveret som et reagens i Overman-omlejring, som bruges til at fremstille alylaminer ud fra allylalkoholer. Det bruges også til at fremstille bistrichloracetimidater fra dioler, der fører til dihyrooxaziner gennem syrekatalyseret ringslutning. Yderligere anvendes det i syntesen af trichloracetimidater ved 1,8-Diazobicyclo[5.4.0]undec-7-en (DBU) katalyseret tilsætning af allylalkoholer. Det finder anvendelse i undersøgelsen af den methoxymethyl-(MOM)-katalyserede aza-Claisen-omlejring.
Opløselighed Blandbar
med de fleste organiske opløsningsmidler. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Uforeneligt med stærke syrer, stærke baser, stærke oxidationsmidler og stærke reduktionsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Trichloroacetonitrile |
| Smeltepunkt | -44 °C |
| Tæthed | 1.44 |
| Kogepunkt | 85 °C til 86 °C |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Lineær formel | Cl3CCN |
| Brydningsindeks | 1.441 |
| Mængde | 50 g |
| FN nummer | UN3276 |
| Beilstein | 605572 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Trichloroacetonitrile
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H331-Giftig ved indånding.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Trichloroacetonitrile