Få mere at vide
Trichloroacetonitrile, 98%
Artikelnummer. 10604812 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10604812 5 g Glasflaske 5g
10437530 100 g Glasflaske 100g
10274710 500 g Glasflaske 500g
11681419 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10604812 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 139370050
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 545-06-2 | C2Cl3N | 144.39 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 545-06-2
Molekylær formel C2Cl3N
Molekylvægt (g/mol) 144.39
InChI nøgle DRUIESSIVFYOMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym trichloroacetonitrile, acetonitrile, trichloro, tritox, cyanotrichloromethane, trichloromethyl cyanide, trichloroethanenitrile, trichlouracetonitril, trichlor-acetonitrile, trichloromethylnitrile, nitrile trichloracetique
PubChem CID 11011
ChEBI CHEBI:82541
IUPAC navn 2,2,2-trichloracetonitril
SMIL C(#N)C(Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trichloroacetonitrile
Smeltepunkt -42.0°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.4400g/mL
Kogepunkt 83.0°C to 84.0°C
Flammepunkt 195°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CCl3CN
Brydningsindeks 1.4400 to 1.4420
Mængde 5 g
Beilstein 02,212
Fieser 01,1194; 05,686; 06,604; 07,381; 12,526; 13,32
Merck Index 15,9793
Specifik vægtfylde 1.44
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in acetone,dimethyl sulfoxide,ethanol
Formel vægt 144.39
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske