Få mere at vide
Trichloreddikesyreanhydrid, TRC
Artikelnummer. 30456093
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30456093 10 g
1 options
Artikelnummer. 30456093 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT77355510G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trichloroacetic Anhydride
CAS 4124-31-6
Molekylær formel C4Cl6O3
Mængde 10 g
Synonym 2,2,2-Trichloro-acetic Acid 1,1'-Anhydride, Trichloracetic Anhydride, Trichloroacetic acid anhydride
InChI formel InChI=1S/C4Cl6O3/c5-3(6,7)1(11)13-2(12)4(8,9)10
SMIL ClC(Cl)(Cl)C(OC(C(Cl)(Cl)Cl)=O)=O
IUPAC navn 2,2,2-trichloroeddikesyreanhydrid
Molekylvægt (g/mol) 308.76
Formel vægt 305.8