Få mere at vide
Trichloreddikesyreanhydrid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Trichloroacetic Anhydride |
| CAS | 4124-31-6 |
| Molekylær formel | C4Cl6O3 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 2,2,2-Trichloro-acetic Acid 1,1'-Anhydride, Trichloracetic Anhydride, Trichloroacetic acid anhydride |
| InChI formel | InChI=1S/C4Cl6O3/c5-3(6,7)1(11)13-2(12)4(8,9)10 |
| SMIL | ClC(Cl)(Cl)C(OC(C(Cl)(Cl)Cl)=O)=O |
| IUPAC navn | 2,2,2-trichloroeddikesyreanhydrid |
| Molekylvægt (g/mol) | 308.76 |
| Formel vægt | 305.8 |