Få mere at vide
Trichloroacetic anhydride, 95%
Artikelnummer. 12605027 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. Mængde unitSize
12605027 100 g 100g
12695017 25 g 25g
2 options
Artikelnummer. 12605027
Brand: Thermo Scientific Acros 446091000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 4124-31-6 | C4Cl6O3 | 308.76 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4124-31-6
Molekylær formel C4Cl6O3
Molekylvægt (g/mol) 308.76
InChI nøgle MEFKFJOEVLUFAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym trichloroacetic anhydride, acetic acid, trichloro-, anhydride, acetic acid, 2,2,2-trichloro-, 1,1'-anhydride, acmc-1aliy, perchloroacetic anhydride, bis trichloroacetic anhydride, trichloroacetic acid anhydride, 2,2,2-trichloroacetic anhydride, trichloroacetyl 2,2,2-trichloroacetate
PubChem CID 20079
IUPAC navn (2,2,2-trichloracetyl) 2,2,2-trichloracetat
SMIL C(=O)(C(Cl)(Cl)Cl)OC(=O)C(Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trichloroacetic anhydride
Tæthed 1.6900g/mL
Kogepunkt 139°C to 141°C (60.0 mmHg)
Analyseprocentområde 95%
Lineær formel [CCl3C(=O)]2O
Mængde 100 g
Specifik vægtfylde 1.69
Opløselighedsinformation Solubility in water: reacts
Formel vægt 308.76
Procent renhed 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trichloroacetic anhydride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.