Få mere at vide
Trichloreddikesyreanhydrid, 95%
Artikelnummer. 11344324
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11344324 250 g 250g
11334324 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11344324 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L00849.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2850.90 DKK
    2336.65 DKK / 250g
    Spare 514.25 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Læg i indkøbskurv
CAS: 4124-31-6 | C4Cl6O3 | 308,741 g/mol
Trichloreddikesyreanhydrid bruges som et derivatiseringsreagens involveret i analysen af amfetamin, metamfetamin og 3,4-methylendioxymetamfetamin. Det bruges også til bestemmelse af metabolitter af l-alfa-acetylmethadol (LAAM), såsom noracetylmethadol, dinoracetylmethadol, methadol og normethadol ved elektronindfangningsgas-væskekromatografi. Det bruges til syntese af trichloracetonylpyridin ved at reagere med 2-methyl-pyridin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Trichloreddikesyreanhydrid bruges som et derivatiseringsreagens involveret i analysen af amfetamin, metamfetamin og 3,4-methylendioxymetamfetamin. Det bruges også til bestemmelse af metabolitter af l-alfa-acetylmethadol (LAAM), såsom noracetylmethadol, dinoracetylmethadol, methadol og normethadol ved elektronindfangningsgas-væskekromatografi. Det bruges til syntese af trichloracetonylpyridin ved at reagere med 2-methyl-pyridin.
Opløselighed Blandbar med
ether og eddikesyre.
Noter
Fugtfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke baser med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4124-31-6
Molekylær formel C4Cl6O3
Molekylvægt (g/mol) 308.741
MDL nummer MFCD00000793
InChI nøgle MEFKFJOEVLUFAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym trichloroacetic anhydride, acetic acid, trichloro-, anhydride, acetic acid, 2,2,2-trichloro-, 1,1'-anhydride, acmc-1aliy, perchloroacetic anhydride, bis trichloroacetic anhydride, trichloroacetic acid anhydride, 2,2,2-trichloroacetic anhydride, trichloroacetyl 2,2,2-trichloroacetate
PubChem CID 20079
IUPAC navn (2,2,2-trichloracetyl) 2,2,2-trichloracetat
SMIL C(=O)(C(Cl)(Cl)Cl)OC(=O)C(Cl)(Cl)Cl
Specifications
Kemisk navn eller materiale Trichloroacetic anhydride
Tæthed 1.69
Kogepunkt 98 °C til 100 °C (11 mmHg)
Brydningsindeks 1.484
Mængde 250 g
FN nummer UN3265
Beilstein 980355
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Blandet med æter og eddikesyre.
Formel vægt 308.76
Procent renhed 95%