Få mere at vide
Trichloreddikesyre, USP 21, 99-100,5% (kalk til tørret subst.), Solstice
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16645783
Skift visning
Mængde:
1 kg
Artikelnummer. Mængde
16645783 1 kg
1 options
Artikelnummer. 16645783 Leverandør Fluka Leverandørnr. 27242H1KG
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trichloroacetic acid
pH 1
CAS 76-03-9
Smeltepunkt 54 °C til 58 °C
Kogepunkt 196 °C
CAS Max % 1
Farve Hvid
Tæthed 1,63 g/cm3 (20 °C)
Mængde 1 kg
Flammepunkt 113 °C
Molekylær formel C2HCl3O2
InChI nøgle YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
SMIL OC(=O)C(Cl)(Cl)Cl
IUPAC navn trichloreddikesyre
Molekylvægt (g/mol) 163.38
Grad Reagensfarmakopésyrer
Vis mere Vis mindre
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.