Få mere at vide
Trichloreddikesyre (TCA ), BAGER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Artikelnummer. 10549780 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10549780 1 kg 1kg
10385960 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10549780 Leverandør JT Baker Leverandørnr. 0344.1000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Overskrider ACS-specifikationerne
Kemiske identifikatorer
CAS 76-03-9
Molekylær formel C2HCl3O2
Molekylvægt (g/mol) 163.38
MDL nummer MFCD00004177
InChI nøgle YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
Synonym TCA
IUPAC navn trichloreddikesyre
SMIL OC(=O)C(Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Smeltepunkt 54 °C til 56 °C
Kogepunkt 196 °C (1013 hPa)
Analyseprocentområde min. 99,0%
Tæthed 1,63 g/cm³ (20 °C)
Mængde 1 kg
Flammepunkt 113 °C
Emballage Glasflaske til faste stoffer
Rester efter tænding Max. 0,02%