Få mere at vide
Trichloroacetic Acid, Supelco™
Artikelnummer. 15833960
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15833960 1 kg
15823960 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15833960 Leverandør Supelco Leverandørnr. 1008071000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
For analysis EMSURE™ ACS,Reag. Ph Eur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 76-03-9
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trichloroacetic Acid
Smeltepunkt 54°C to 56°C
Tæthed 1.63 g/cm3 at 20°C
Mængde 1 kg
MDL nummer MFCD00004177
Synonym Trichloroacetic acid, Trichloroacetic acid
Molekylvægt (g/mol) 163.39
Grad Ungraded