Få mere at vide
Trichloreddikesyreopløsning, EU Pharmacopoeia Grade, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12930564 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12930564 100 mL 100ml
1 options
Artikelnummer. 12930564 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. RP 225 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    987.00 DKK
    791.73 DKK / 100ml
    Spare 195.27 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Farmakopéreagenser er beregnet til brug i farmakopétest og monografier, fremstillet under en GMP kompatibel ISO 9001 kvalitetsstyringssystem i henhold til den relevante farmakopéspecifikation, ved brug af farmakopéreagenskvalitetskomponenterne og vand, der opfylder det relevante farmakopémonografikrav for renset vand. Nogle farmakopéstandarder er også akkrediteret iflg ISO 17025 og ISO Vejledning 43.
Tekniske data
Mængde 100 mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trichloroacetic acid solution European Pharmacopoeia Ref: 1092501 (RP 225)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i