Få mere at vide
Trichloroacetic acid, sodium salt, 97%
Artikelnummer. 10157303 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
Artikelnummer. 10157303
Brand: Thermo Scientific Acros 184150025
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 650-51-1 | C2Cl3NaO2 | 185.36 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 650-51-1
Molekylær formel C2Cl3NaO2
Molekylvægt (g/mol) 185.36
MDL nummer MFCD00064198
InChI nøgle SAQSTQBVENFSKT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium trichloroacetate, tca-sodium, trichloroacetic acid sodium salt, antiperz, antyperz, tca sodium, acp grass killer, sodium tca, varitox, stca
PubChem CID 23681045
ChEBI CHEBI:81976
IUPAC navn natrium;2,2,2-trichloracetat
SMIL C(=O)(C(Cl)(Cl)Cl)[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trichloroacetic acid, sodium salt
Smeltepunkt >300,0 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 0.97
Emballage Plastflaske
Lineær formel CCl3CO2Na
Mængde 2.5 kg
Fieser 01,1107; 02,388; 06,553; 07,341
Merck Index 15, 9792
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble (153 g/100mL at 20°C). Other solubilities: soluble in ethanol, acetone, diethyl ether
Formel vægt 185.37
Procent renhed 0.97
Fysisk form Powder or Granular Powder