Få mere at vide
Trichloroacetic Acid, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Trichloroacetic Acid |
| Smeltepunkt | 54°C to 56°C |
| Tæthed | 1.63 g/cm3 at 20°C |
| Mængde | 1 kg |
| MDL nummer | MFCD00004177 |
| Synonym | Trichloroacetic acid, Trichloroacetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 163.39 |
| Grad | Ungraded |