Få mere at vide
Trichloreddikesyre, reagenskvalitet, ACS, Scharlab
Artikelnummer. 11322605
Skift visning
Mængde:
100 g
Emballage:
HDPE flaske
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11322605 100 g HDPE flaske 100g
1 options
Artikelnummer. 11322605 Leverandør Scharlab Leverandørnr. AC31320100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    625.54 DKK
    526.98 DKK / 100g
    Spare 98.56 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Overholder American Chemical Society specifikationer. Trichloreddikesyre, reagenskvalitet, ACS, Scharlab er pakket i en HDPE-beholder for stor modstand og holdbarhed for at sikre produktsikkerhed og kvalitet.
Kemikalier af reagenskvalitet er den hyppigst anvendte kvalitet til laboratorieanalysearbejde. De svarer til en kvalitet af højkvalitetskemikalier til laboratorie- og specialiseret industriel brug.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trichloroacetic acid
CAS 76-03-9
Smeltepunkt 54 °C til 58 °C
Kogepunkt 197 °C
Farve hvid
Renhedsgrad noter ACS
Molekylær formel C2HCl3O2
Lineær formel CCl3COOH
FN nummer 1839
Synonym trichloroacetic acid, trichloroethanoic acid, aceto-caustin, trichloroacetic acid, acetic acid, trichloro, trichloressigsaeure, konesta, acide trichloracetique, acido tricloroacetico, amchem grass killer
Opløselighedsinformation Vandopløselig
InChI nøgle YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
SMIL C(=O)(C(Cl)(Cl)Cl)O
IUPAC navn 2,2,2-trichloreddikesyre
Molekylvægt (g/mol) 163.378
PubChem CID 6421
ChEBI CHEBI:30956
Formel vægt 163,39 g/mol
Procent renhed 99,5% (min.)
Grad Reagens
Mængde 100 g
Emballage HDPE flaske
Fysisk form Fast stof
Rester efter tænding Max. 0,03%
Damptryk 1 hPa
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trichoreddikesyre, AR, ACS
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i