Få mere at vide
Trichloroacetic Acid, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11497912 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Artikelnummer. Mængde
11497912 500 g
1 options
Artikelnummer. 11497912 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215259290
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Used as a decalcifier and fixative in microscopy. Trichloroacetic Acid, MP Biomedicals is used in protein precipitation and has been used to determine protein concentration by quantitative precipitation. A protocol for the precipitation of nucleic acids c
Tekniske data
CAS 76-03-9
Molekylær formel C2HCl3O2
Synonym trichloroacetic acid, trichloroethanoic acid, aceto-caustin, trichloroacetic acid, acetic acid, trichloro, trichloressigsaeure, konesta, acide trichloracetique, acido tricloroacetico, amchem grass killer
Opløselighedsinformation Opløselig i vand; Meget opløseligt i ethanol eller ether. Nedbrydes ved opvarmning med ætsende alkalier til kloroform og alkalikarbonat.
InChI nøgle YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
SMIL C(=O)(C(Cl)(Cl)Cl)O
IUPAC navn 2,2,2-trichloreddikesyre
Molekylvægt (g/mol) 163.378
PubChem CID 6421
ChEBI CHEBI:30956
Formel vægt 163.4
Procent renhed ≥99.0%
Grad ACS
Mængde 500 g
Fysisk form Pulver