Beskrivelse
- Ledende branchen i over 65 år
- Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Udseende | Complying |
| Procent renhed | 99 to 100.5 % |
| Grad | Reagensfarmakopésyrer |
| Mængde | 500 g |
| Flammepunkt | 113 °C.closed cup |
| Tab ved tørring | Max. 0.5 % |
| Emballage | Glasflaske |
| Fysisk form | Flager |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Trichloroacetic acid
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Trichloroacetic acid