Få mere at vide
Trichloreddikesyre, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 16655783 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
2.5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16655783 2.5 kg 2.5kg
16665783 500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16655783 Leverandør Honeywell Fluka Leverandørnr. 27242H2.5KG
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Opfylder analytiske specifikationer for Ph. Eur., USP 21, 99-100,5 % (beregnet til det tørrede stof)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 76-03-9
Molekylær formel C2HCl3O2
Molekylvægt (g/mol) 163.38
InChI nøgle YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6421
ChEBI CHEBI:30956
IUPAC navn trichloroacetic acid
SMIL OC(=O)C(Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Udseende Complying
Procent renhed 99 to 100.5 %
Grad Reagent Pharmacopeia Acids
Mængde 2.5 kg
Flammepunkt 113 °C.closed cup
Tab ved tørring Max. 0.5 %
Emballage Glass Bottle
Fysisk form Flakes
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.