Få mere at vide
Trichloroacetic Acid (Flakes or Crystals), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10338474
Skift visning
Mængde:
250 g
500 g
1 kg
Emballage:
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10338474 1 kg Glass Bottle 1kg
10103343 250 g Glass Bottle 250g
10153483 500 g Glass Bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10338474 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP5551
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
TCA is used to precipitate proteins and nucleic acids from solution.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 76-03-9
Molekylær formel C2HCl3O2
Molekylvægt (g/mol) 163.378
InChI nøgle YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
Synonym trichloroacetic acid, trichloroethanoic acid, aceto-caustin, trichloroacetic acid, acetic acid, trichloro, trichloressigsaeure, konesta, acide trichloracetique, acido tricloroacetico, amchem grass killer
PubChem CID 6421
ChEBI CHEBI:30956
IUPAC navn 2,2,2-trichloroacetic acid
SMIL C(=O)(C(Cl)(Cl)Cl)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trichloroacetic Acid
pH 1.2
Smeltepunkt 52°C
Kogepunkt 196°C
Farve White
Analyseprocentområde ≥99.0 %
Lineær formel CCl3COOH
FN nummer 1839
Merck Index 15, 9792
Formel vægt 163.39
Procent renhed ≥99.0%
Tæthed 1.620g/cm³
Mængde 1 kg
Antændelsesrest 0.030% max.
Emballage Glass Bottle
Fysisk form Solid
Damptryk 1.2mbar at 50°C, 0.08mbar at 25°C
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trichloroacetic Acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.