missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Trichloroacetic acid. EMSURE™, MilliporeSigma™, For Analysis,

Artikelnummer. 15813960
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 g
Emballage:
Glass Bottle
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage
15813960 100 g Glass Bottle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15813960 Proveedor Supelco N.º de proveedor 1008070100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

Kemisk navn eller materiale Trichloroacetic acid
pH <1 (50g/L, H2O, 20°C)
CAS 76-03-9
Smeltepunkt 54°C to 56°C
Farve Colorless
Mængde 100 g
Emballage Glass Bottle
Fysisk form Deliquescent Crystals
Molekylær formel C2HCl3O2
Damptryk 1 hPa (20 °C)
Synonym trichloroacetic acid, trichloroethanoic acid, aceto-caustin, trichloroacetic acid, acetic acid, trichloro, trichloressigsaeure, konesta, acide trichloracetique, acido tricloroacetico, amchem grass killer
Opløselighedsinformation 1300g/L
InChI nøgle YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
SMIL C(=O)(C(Cl)(Cl)Cl)O
IUPAC navn 2,2,2-trichloroacetic acid
Molekylvægt (g/mol) 163.378
PubChem CID 6421
ChEBI CHEBI:30956
Formel vægt 163.38
Procent renhed >99.5%
Grad ACS
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.