Få mere at vide
Trichloreddikesyre, til elektroforese, Fisher Chemical™
Artikelnummer. p-7073645 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
Artikelnummer. 10539770
Brand: Fisher Chemical T/P500/50
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 76-03-9
Molekylær formel C2HCl3O2
Molekylvægt (g/mol) 163.378
MDL nummer 4177
InChI nøgle YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
Synonym trichloroacetic acid, trichloroethanoic acid, aceto-caustin, trichloroacetic acid, acetic acid, trichloro, trichloressigsaeure, konesta, acide trichloracetique, acido tricloroacetico, amchem grass killer
PubChem CID 6421
ChEBI CHEBI:30956
IUPAC navn 2,2,2-trichloreddikesyre
SMIL C(=O)(C(Cl)(Cl)Cl)O
Tekniske data
pH 1.2
Smeltepunkt 52°C
Kogepunkt 196°C
Farve Hvid
Formel vægt 163.39g/mol
Mængde 250 g
Emballage Plast pulver krukke
Fysisk form Fast stof
Damptryk 1.2mbar at 50°C, 0.08mbar @25C