Få mere at vide
Trichloreddikesyre, krystal, BAKER ANALYZED™ ACS Reagens, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15567834 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
125 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske med bred mund
Pakningsstørrelse:
125g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15567834 125 g Ravfarvet glasflaske med bred mund 125g
1 options
Artikelnummer. 15567834 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 041404
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-02-2027
Kemikalier af høj kvalitet til laboratorie- og specialiseret industriel brug
Kemiske identifikatorer
CAS 76-03-9
Molekylær formel C2HCl3O2
Molekylvægt (g/mol) 163.378
InChI nøgle YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
Synonym trichloroacetic acid, trichloroethanoic acid, aceto-caustin, trichloroacetic acid, acetic acid, trichloro, trichloressigsaeure, konesta, acide trichloracetique, acido tricloroacetico, amchem grass killer
PubChem CID 6421
ChEBI CHEBI:30956
IUPAC navn 2,2,2-trichloreddikesyre
SMIL C(=O)(C(Cl)(Cl)Cl)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trichloroacetic Acid
Formel vægt 163.39
Grad BAGER ANALYZED™ ACS-reagens
Mængde 125 g
Emballage Ravfarvet glasflaske med bred mund
Fysisk form Krystallinsk
Specifik vægtfylde 1L = 1.60kg