Få mere at vide
Trichloreddikesyre, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10764961 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10764961 250 g 250g
10162590 500 g 500g
10775151 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10764961 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. T/3000/50
 Begrænset vare
På lager
C2HCl3O2, CAS Number-76-03-9, trichloressigsaeure, konesta, amchem grass killer, acido tricloroacetico, acid trichloracetique, aceto-caustin, eddikesyre, trichloroethansyre, trichloroeddikesyre, trichloroeddikesyre, 500g, 196 grader. C, CHEBI:30956, Hvid, 163,39 g/mol | CAS: 76-03-9 | C2HCl3O2 | 163,378 g/mol
C2HCl3O2, CAS-nummer-76-03-9, trichloressigsaeure, konesta, amchem græsdræber, acido tricloroacetico, acide trichloracetique, aceto-caustin, eddikesyre, trichlor, trichlorethansyre, trichloreddikesyre, trichloreddikesyre, C,15060g. CHEBI:30956, hvid, 163,39 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 76-03-9
Molekylær formel C2HCl3O2
Molekylvægt (g/mol) 163.378
MDL nummer 4177
InChI nøgle YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
Synonym trichloroacetic acid, trichloroethanoic acid, aceto-caustin, trichloroacetic acid, acetic acid, trichloro, trichloressigsaeure, konesta, acide trichloracetique, acido tricloroacetico, amchem grass killer
PubChem CID 6421
ChEBI CHEBI:30956
IUPAC navn 2,2,2-trichloreddikesyre
SMIL C(=O)(C(Cl)(Cl)Cl)O
Tekniske data
pH 1.2
Smeltepunkt 52°C
Kogepunkt 196°C
Farve Hvid
Formel vægt 163.39g/mol
Mængde 250 g
Emballage Plast pulver krukke
Fysisk form Fast stof
Damptryk 1.2mbar at 50°C, 0.08mbar @25C
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trichloroacetic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.