Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Trichloroacetic acid |
| Farve | Hvid |
| Analyseprocentområde | ≥99% |
| Formel vægt | 163.4 |
| Tæthed | 1,61g/cm3 |
| Mængde | 250 g |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |