Få mere at vide
Trichloroacetic acid, ACS, ≥99%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11407922 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11407922 1 kg
11487912 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11407922 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215259291
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-10-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 76-03-9
Molekylær formel C2HCl3O2
Molekylvægt (g/mol) 163.378
InChI nøgle YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
Synonym trichloroacetic acid, trichloroethanoic acid, aceto-caustin, trichloroacetic acid, acetic acid, trichloro, trichloressigsaeure, konesta, acide trichloracetique, acido tricloroacetico, amchem grass killer
PubChem CID 6421
ChEBI CHEBI:30956
IUPAC navn 2,2,2-trichloreddikesyre
SMIL C(=O)(C(Cl)(Cl)Cl)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trichloroacetic acid
Farve Hvid
Analyseprocentområde ≥99%
Formel vægt 163.4
Mængde 1 kg
Fysisk form Krystallinsk pulver