Få mere at vide
Trichloreddikesyre, Chem Lab™
Artikelnummer. 11964064
Skift visning
Mængde:
200 g
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11964064 200 g 1 L
1 options
Artikelnummer. 11964064 Leverandør Chem-Lab Leverandørnr. CL02.2003.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    667.00 DKK
    521.65 DKK / 1 L
    Spare 145.35 DKK
    21% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Tekniske data
Koncentration 20%
Tæthed 1.12g/mL
Mængde 200 g
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trichloroacetic acid 20% w/v solution
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Trichloroacetic acid