Få mere at vide
Trichloreddikesyre, 99%
Artikelnummer. 11429083
Skift visning
Mængde:
250 g
500 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11429083 250 g 250g
11453920 500 g 500g
11419083 1000 g 1000g
11439083 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11429083 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11156.30
 Begrænset vare
På lager
CAS: 76-03-9 | C2HCl3O2 | 163,378 g/mol
Proteinfældningsreagens Trichloreddikesyre anvendes som udfældningsmiddel i biokemi til udfældning af proteiner, DNA og RNA. Det er en aktiv ingrediens, der bruges til kosmetiske behandlinger som kemisk peeling, tatoveringsfjernelse og behandling af vorter, herunder kønsvorter. Det bruges også til at bestemme proteinkoncentration og et afkalkningsmiddel og fikseringsmiddel i mikroskopi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Proteinudfældningsreagens Trichloreddikesyre anvendes som udfældningsmiddel i biokemi til udfældning af proteiner, DNA og RNA. Det er en aktiv ingrediens, der bruges til kosmetiske behandlinger som kemisk peeling, tatoveringsfjernelse og behandling af vorter, herunder kønsvorter. Det bruges også til at bestemme proteinkoncentration og et afkalkningsmiddel og fikseringsmiddel i mikroskopi.
Opløselighed Opløseligt i
vand, alkohol, ethylether, benzen, acetone, o-xylen og carbontetrachlorid.
Noter
Fugtfølsom. Hygroskopisk. Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke baser og aminer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 76-03-9
Molekylær formel C2HCl3O2
Molekylvægt (g/mol) 163.378
MDL nummer MFCD00004177
InChI nøgle YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
Synonym trichloroacetic acid, trichloroethanoic acid, aceto-caustin, trichloroacetic acid, acetic acid, trichloro, trichloressigsaeure, konesta, acide trichloracetique, acido tricloroacetico, amchem grass killer
PubChem CID 6421
ChEBI CHEBI:30956
IUPAC navn 2,2,2-trichloreddikesyre
SMIL C(=O)(C(Cl)(Cl)Cl)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trichloroacetic acid
pH <1
Smeltepunkt 54 °C til 58 °C
Kogepunkt 196 °C
Tæthed 1.629
Mængde 250 g
Lugt Acrid
Følsomhed Hygroskopisk
FN nummer UN1839
Beilstein 970119
Merck Index 14,9627
Opløselighedsinformation Opløselig i vand, alkohol, ethylether, benzen, acetone, o-xylen og carbontetrachlorid.
Formel vægt 163.39
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trichloroacetic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Trichloroacetic acid