Få mere at vide
Trichloreddikesyre, 99%, ekstra ren
Artikelnummer. 13488368 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10kg
1kg
2.5kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
13488368 10 kg Plast tromle 10kg
10715991 500 g Plastflaske 500g
10377560 1 kg Plastflaske 1kg
10437903 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 13488368 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 152130100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6850.00 DKK
    6649.35 DKK / 10kg
    Spare 200.65 DKK
    2% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-09-2026
CAS: 76-03-9 | C2HCl3O2 | 163,39 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 76-03-9
Molekylær formel C2HCl3O2
Molekylvægt (g/mol) 163.39
MDL nummer MFCD00004177
InChI nøgle YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
Synonym trichloroacetic acid, trichloroethanoic acid, aceto-caustin, trichloroacetic acid, acetic acid, trichloro, trichloressigsaeure, konesta, acide trichloracetique, acido tricloroacetico, amchem grass killer
PubChem CID 6421
ChEBI CHEBI:30956
IUPAC navn 2,2,2-trichloreddikesyre
SMIL C(=O)(C(Cl)(Cl)Cl)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trichloroacetic acid
Navn note Extra Pure
Smeltepunkt 52,0 °C til 58,0 °C
Kogepunkt 196,0 °C
Farve Hvid
Tæthed 1.6200 g/mL
Mængde 10 kg
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Plast tromle
Fysisk form Flager, krystaller eller krystallinsk pulver
Analyseprocentområde 0.99
Specifik vægtfylde 1.62
Lineær formel CCl3CO2H
Beilstein 2206
Fieser 01,1194; 02,425; 04,520; 15,168
Merck Index 159792
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 120g/100 ml (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i alkohol og ether, carbontetrachlorid
Formel vægt 163.39
Procent renhed 99%
Grad Ekstra ren