Få mere at vide
Trichloroacetic acid, 99.6%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11416051 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11416051 100 g
11426051 500 g
11436051 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11416051 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219052180
 Begrænset vare
På lager
Kemiske identifikatorer
CAS 76-03-9
Molekylær formel C2HCl3O2
Molekylvægt (g/mol) 163.378
InChI nøgle YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
Synonym trichloroacetic acid, trichloroethanoic acid, aceto-caustin, trichloroacetic acid, acetic acid, trichloro, trichloressigsaeure, konesta, acide trichloracetique, acido tricloroacetico, amchem grass killer
PubChem CID 6421
ChEBI CHEBI:30956
IUPAC navn 2,2,2-trichloreddikesyre
SMIL C(=O)(C(Cl)(Cl)Cl)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trichloroacetic acid
Farve Hvid
Analyseprocentområde 0.996
Formel vægt 163.4
Tæthed 1,61g/cm3
Mængde 100 g
Fysisk form Krystallinsk pulver
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trichloroacetic Acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: trichloroacetic acid