Få mere at vide
Trikloreddikesyre, 5% med watt aq. soln.
Artikelnummer. 15464759
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15464759 1 L -
15454759 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15464759 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J62366.K2
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Proteinudfældningsreagens | CAS: 76-03-9 | C2HCl3O2 | 163,378 g/mol
Trichloreddikesyre, bruges traditionelt til at udfælde protein. Er blevet brugt til at bestemme proteinkoncentration ved kvantitativ udfældning. Det bruges også som afkalkningsmiddel og fikseringsmiddel i mikroskopi i proteinsekventering, påvisning af albumin og organisk syntese. En protokol for udfældning af nukleinsyrer kan findes i Molecular Cloning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Trichloreddikesyre, bruges traditionelt til at udfælde protein. Er blevet brugt til at bestemme proteinkoncentration ved kvantitativ udfældning. Det bruges også som afkalkningsmiddel og fikseringsmiddel i mikroskopi i proteinsekventering, påvisning af albumin og organisk syntese. En protokol for udfældning af nukleinsyrer kan findes i Molecular Cloning.
Opløselighed Opløseligt i vand (1200
mg/ml ved 20 C), alkohol, °ether, ethanol (meget opløseligt) og carbontetrachlorid.
Bemærkninger
Opbevares under nitrogen. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler, stærke baser, smines.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 76-03-9
Molekylær formel C2HCl3O2
Molekylvægt (g/mol) 163.378
MDL nummer MFCD00004177
InChI nøgle YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
Synonym trichloroacetic acid, trichloroethanoic acid, aceto-caustin, trichloroacetic acid, acetic acid, trichloro, trichloressigsaeure, konesta, acide trichloracetique, acido tricloroacetico, amchem grass killer
PubChem CID 6421
ChEBI CHEBI:30956
IUPAC navn 2,2,2-trichloreddikesyre
SMIL C(=O)(C(Cl)(Cl)Cl)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trichloroacetic acid
Farve Farveløs
Koncentration 5 % w/v vandig opløsning
Mængde 1 L
Lugt Acrid
Fysisk form Væske
Lineær formel Cl3CCO2H
FN nummer UN2564
Beilstein 970119
Merck Index 14,9627
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (1200 mg/ml ved 20 °C), alkohol, ether, ethanol (meget opløselig) og carbontetrachlorid.
Formel vægt 163.39
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trichloroacetic acid, 5% w/v aqueous solution
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Trichloroacetic acid