Få mere at vide
Trikloreddikesyre, 5% med watt aq. soln.
Artikelnummer. 15454759
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15454759 500 mL 500ml
15464759 1 L -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15454759 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J62366.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    703.00 DKK
    632.65 DKK / 500ml
    Spare 70.35 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Proteinudfældningsreagens | CAS: 76-03-9 | C2HCl3O2 | 163,378 g/mol
Trichloreddikesyre, bruges traditionelt til at udfælde protein. Er blevet brugt til at bestemme proteinkoncentration ved kvantitativ udfældning. Det bruges også som afkalkningsmiddel og fikseringsmiddel i mikroskopi i proteinsekventering, påvisning af albumin og organisk syntese. En protokol for udfældning af nukleinsyrer kan findes i Molecular Cloning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Trichloreddikesyre, bruges traditionelt til at udfælde protein. Er blevet brugt til at bestemme proteinkoncentration ved kvantitativ udfældning. Det bruges også som afkalkningsmiddel og fikseringsmiddel i mikroskopi i proteinsekventering, påvisning af albumin og organisk syntese. En protokol for udfældning af nukleinsyrer kan findes i Molecular Cloning.
Opløselighed Opløseligt i vand (1200
mg/ml ved 20 C), alkohol, °ether, ethanol (meget opløseligt) og carbontetrachlorid.
Bemærkninger
Opbevares under nitrogen. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler, stærke baser, smines.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 76-03-9
Molekylær formel C2HCl3O2
Molekylvægt (g/mol) 163.378
MDL nummer MFCD00004177
InChI nøgle YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
Synonym trichloroacetic acid, trichloroethanoic acid, aceto-caustin, trichloroacetic acid, acetic acid, trichloro, trichloressigsaeure, konesta, acide trichloracetique, acido tricloroacetico, amchem grass killer
PubChem CID 6421
ChEBI CHEBI:30956
IUPAC navn 2,2,2-trichloreddikesyre
SMIL C(=O)(C(Cl)(Cl)Cl)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trichloroacetic acid
Farve Farveløs
Koncentration 5 % w/v vandig opløsning
Mængde 500 mL
Lugt Acrid
Fysisk form Væske
Lineær formel Cl3CCO2H
FN nummer UN2564
Beilstein 970119
Merck Index 14,9627
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (1200 mg/ml ved 20 °C), alkohol, ether, ethanol (meget opløselig) og carbontetrachlorid.
Formel vægt 163.39
Vis mere Afficher moins
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.