Få mere at vide
Trichloreddikesyre 30 % opløsning til laboratoriebrug, Chem Lab
Artikelnummer. 15908132
Skift visning
Trichloreddikesyre 30 % opløsning til laboratoriebrug, 1 L
Artikelnummer.
15908132 Trichloreddikesyre 30 % opløsning til laboratoriebrug, 1 L
1 options
Artikelnummer. 15908132 Leverandør Chem-Lab Leverandørnr. CL02.2018.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    797.00 DKK
    626.13 DKK / 1 L
    Spare 170.87 DKK
    21% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Tekniske data
CAS 76-03-9
Smeltepunkt 0 °C
Kogepunkt 100 °C
Farve Farveløs
Molekylær formel C2HCl3O2
InChI nøgle YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
SMIL OC(=O)C(Cl)(Cl)Cl
IUPAC navn trichloreddikesyre
Molekylvægt (g/mol) 163.38
Tæthed 1.13 g/mL
Mængde 1 L
Emballage Glasflasker
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trichloroacetic acid 30% w/v solution
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Trichloroacetic acid