Få mere at vide
Trichloreddikesyre, 20% w/v, ekstra ren, Scharlab
Artikelnummer. 12407921
Skift visning
Mængde:
1 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
12407921 1 L Glasflaske 1 L
1 options
Artikelnummer. 12407921 Leverandør Scharlab Leverandørnr. AC31341000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1556.13 DKK
    751.59 DKK / 1 L
    Spare 804.54 DKK
    51% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-01-2027
Velegnet til kvalitativt og semikvantitativt arbejde. Trichloreddikesyre, 20% w/v, ekstra ren, Scharlab bruges ofte i den organiske kemi og den farmaceutiske industri som laboratoriereagens, herbicid, udfældningsmiddel til proteiner eller fikseringsmiddel i mikroskopi.
Specifikationerne for Extra Pure-kvalitet er mindre strenge end reagenskvalitet, men er væsentligt højere end industriprodukter. De bruges ofte i den farmaceutiske industri, enten som reagens eller som råmateriale til produktion.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trichloroacetic acid
CAS 76-03-9
Renhedsgrad noter Anvendelser: analytisk kemi, laboratoriereagens, herbicid, udfældningsmiddel til proteiner, fixativ i mikroskopi
Assay Procent Noter w/v (acidimetrisk)
Molekylær formel C2HCl3O2
Lineær formel CCl3COOH
FN nummer 2564
Synonym trichloroacetic acid, trichloroethanoic acid, aceto-caustin, trichloroacetic acid, acetic acid, trichloro, trichloressigsaeure, konesta, acide trichloracetique, acido tricloroacetico, amchem grass killer
InChI nøgle YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
SMIL C(=O)(C(Cl)(Cl)Cl)O
IUPAC navn 2,2,2-trichloreddikesyre
Molekylvægt (g/mol) 163.378
PubChem CID 6421
ChEBI CHEBI:30956
Formel vægt 163,39 g/mol
Procent renhed ∼20%
Grad Ekstra ren
Tæthed 1,10 g/cm3
Mængde 1 L
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trichloreddikesyre, oplosning 20% w/v, extra pure
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Trichloroacetic acid