Få mere at vide
Trichloreddikesyre 100 μg/ml i Methyl-tert-butylether, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30312807
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30312807 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30312807 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA17683500MB100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trichloroacetic acid (TCA)
CAS 76-03-9
Analyt- eller komponentnavne Trichloroacetic acid (TCA)
Forsendelsestilstand +20 °C
Molekylær formel C2 H Cl3 O2
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Trichloroacetic acid, 2,2,2-Trichloroacetic acid
InChI formel InChI=1S/C2HCl3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
SMIL OC(=O)C(Cl)(Cl)Cl
IUPAC navn 2,2,2-trichloreddikesyre
Opløsningsmiddel eller Matrix MTBE
Molekylvægt (g/mol) 163.39
Mængde 1 ml
Formel vægt 161,9042 g/mol