Få mere at vide
Trichloreddikesyre, 10% vægt/volumen aq. soln., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15494749
Skift visning
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15494749 500 mL 500ml
1 options
Artikelnummer. 15494749 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J62355.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    873.15 DKK
    785.65 DKK / 500ml
    Spare 87.50 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 76-03-9 | C2HCl3O2 | 163.378 g/mol
Trichloreddikesyre, bruges traditionelt til at udfælde protein. Er blevet brugt til at bestemme proteinkoncentration ved kvantitativ udfældning. Det bruges også som afkalkningsmiddel og fikseringsmiddel i mikroskopi i proteinsekventering, påvisning af albumin og organisk syntese. En protokol for udfældning af nukleinsyrer kan findes i Molecular Cloning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Trichloreddikesyre, bruges traditionelt til at udfælde protein. Er blevet brugt til at bestemme proteinkoncentration ved kvantitativ udfældning. Det bruges også som afkalkningsmiddel og fikseringsmiddel i mikroskopi ved proteinsekventering, d
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trichloroacetic acid
CAS 76-03-9
Farve Farveløs
Koncentration 10 % w/v vandig opl.
Mængde 500 mL
Lugt Acrid
Fysisk form Væske
Molekylær formel C2HCl3O2
Lineær formel Cl3CCO2H
MDL nummer MFCD00004177
FN nummer UN2564
Beilstein 970119
Merck Index 14,9627
Synonym trichloroacetic acid, trichloroethanoic acid, aceto-caustin, trichloroacetic acid, acetic acid, trichloro, trichloressigsaeure, konesta, acide trichloracetique, acido tricloroacetico, amchem grass killer
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (1200 mg/ml ved 20 °C), alkohol, ether, ethanol (meget opløselig) og carbontetrachlorid.
InChI nøgle YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
SMIL C(=O)(C(Cl)(Cl)Cl)O
IUPAC navn 2,2,2-trichloreddikesyre
Molekylvægt (g/mol) 163.378
PubChem CID 6421
ChEBI CHEBI:30956
Formel vægt 163.39
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trichloroacetic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Trichloroacetic acid