Få mere at vide
Trichloro Bisphenol S, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Trichloro Bisphenol S |
| CAS | 80396-78-7 |
| Molekylær formel | C12H7Cl3O4S |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 2,2',6-Trichloro-4,4'-sulfonyldiphenol, 2,6-Dichloro-4-((3-chloro-4-hydroxyphenyl)sulfonyl)phenol |
| InChI formel | InChI=1S/C12H7Cl3O4S/c13-8-3-6(1-2-11(8)16)20(18,19)7-4-9(14)12(17)10(15)5-7/h1-5,16-17H |
| SMIL | Oc1ccc(cc1Cl)S(=O)(=O)c2cc(Cl)c(O)c(Cl)c2 |
| IUPAC navn | 2,6-dichloro-4-(3-chloro-4-hydroxyphenyl)sulfonylphenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 353.61 |
| Formel vægt | 351.9131 |