Få mere at vide
Trichlorfon, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Trichlorphon |
| CAS | 52-68-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | Trichlorphon |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C4 H8 Cl3 O4 P |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Metrifonate, Dimethyl (RS)-(2,2,2-trichloro-1-hydroxyethyl)phosphonate, Trichlorfon |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8Cl3O4P/c1-10-12(9,11-2)3(8)4(5,6)7/h3,8H,1-2H3 |
| SMIL | COP(=O)(OC)C(O)C(Cl)(Cl)Cl |
| IUPAC navn | 2,2,2-trichloro-1-dimethoxyphosphorylethanol |
| Vis mere |