Få mere at vide
Trichlorfon, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30319597
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30319597 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30319597 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC17680000100MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trichlorphon
CAS 52-68-6
Analyt- eller komponentnavne Trichlorphon
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C4 H8 Cl3 O4 P
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Metrifonate, Dimethyl (RS)-(2,2,2-trichloro-1-hydroxyethyl)phosphonate, Trichlorfon
InChI formel InChI=1S/C4H8Cl3O4P/c1-10-12(9,11-2)3(8)4(5,6)7/h3,8H,1-2H3
SMIL COP(=O)(OC)C(O)C(Cl)(Cl)Cl
IUPAC navn 2,2,2-trichloro-1-dimethoxyphosphorylethanol
Molekylvægt (g/mol) 257.44
Mængde 100 mg
Formel vægt 255.9226 g/mol