missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Trichlorfon Dimethyl D6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Metrifonate D6 (Dimethyl D6) |
| CAS | 1451910-96-5 |
| Molekylær formel | C4 D6 H2 Cl3 O4 P |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Trichlorfon Dimethyl D6, Metrifonate D6 (Dimethyl D6), Trichlorfon D6 (dimethyl D6), Phosphonic acid','P-(2,2,2-trichloro-1-hydroxyethyl)-','di(methyl-d3) ester |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8Cl3O4P/c1-10-12(9,11-2)3(8)4(5,6)7/h3,8H,1-2H3/i1D3,2D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])OP(=O)(OC([2H])([2H])[2H])C(O)C(Cl)(Cl)Cl |
| IUPAC navn | 1-[bis(trideuteriomethoxy)phosphoryl]-2,2,2-trichloroethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 263.474 |
| Formel vægt | 261.96 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?