Få mere at vide
Trichlorfon (>90%), TRC
Artikelnummer. 30136768
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136768 5 g
30138647 25 g
17997599 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30136768 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT7738555G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 52-68-6
Molekylær formel C4 H8 Cl3 O4 P
Molekylvægt (g/mol) 257.44
Synonym Metrifonate, Dimethyl (RS)-(2,2,2-trichloro-1-hydroxyethyl)phosphonate, Trichlorfon
IUPAC navn 2,2,2-trichloro-1-dimethoxyphosphorylethanol
SMIL COP(=O)(OC)C(O)C(Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trichlorphon
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C4H8Cl3O4P/c1-10-12(9,11-2)3(8)4(5,6)7/h3,8H,1-2H3
Formel vægt 255.9226